Principaux documents
R596116
2-(((4-PROPYLPHENOXY)ACETYL)AMINO)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.372
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.