Principaux documents
R590789
N-ETHYL-4-METHOXY-N-PHENYLBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.319
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.