Principaux documents
R585890
N'-(4-METHOXYBENZYLIDENE)-3-METHYL-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H14N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.282
Numéro MDL:
Autres remarques