Documents
R585416
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(((4-NITROANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)ETHYL)DECANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H27Cl3N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
497.875
Numéro MDL:
Autres remarques