Principaux documents
R584517
N'-(1-(4-CHLOROPHENYL)ETHYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.737
Numéro MDL:
Autres remarques