Principaux documents
R583782
N-(4-ANILINOPHENYL)METHANESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H14N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.333
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.