Principaux documents
R581232
2-FURYL-N-((2-NAPHTHYLSULFONYL)METHYL)METHANAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.367
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.