Principaux documents
R579548
2-CHLORO-N-(3,4-DICHLOROPHENYL)-5-NITROBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H7Cl3N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.571
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.