Principaux documents
R578428
N-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.292
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.