Key Documents
R577715
N-(4-BROMO-2-METHYLPHENYL)-4-METHOXYBENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14BrNO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.241
Numéro MDL:
Autres remarques