Principaux documents
R577529
4-((3,4-DICHLOROANILINO)CARBONYL)PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11Cl2NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.166
Numéro MDL:
Autres remarques