Principaux documents
R576638
METHYL 2-((4-METHOXY-3-NITROBENZOYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.3
Numéro MDL:
Autres remarques