Principaux documents
R575178
2,5-DICHLORO-N-(3-CHLORO-2-METHYLPHENYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H10Cl3NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.653
Numéro MDL:
Autres remarques