Principaux documents
R574066
2-BROMO-N-(2-METHYLPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.162
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.