R572667
3-METHYL-N-[2,2,2-TRICHLORO-1-({[(3-CYANO-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIEN-2-YL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)ETHYL]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H19Cl3N4OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
501.888
Numéro MDL:
Autres remarques