Documents
R567663
1-(2-BROMOBENZOYL)-3,5-DIMETHYL-4-((4-NITROPHENYL)THIO)-1H-PYRAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H14BrN3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.299
Numéro MDL:
Autres remarques