Principaux documents
R567248
2-PROPYNYL ((MESITYLSULFONYL)AMINO)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H17NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.36
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.