R566764
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(((1-NAPHTHYLAMINO)CARBOTHIOYL)AMINO)ETHYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16Cl3N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.748
Numéro MDL:
Autres remarques