Principaux documents
R566632
PROPYL 4-((((2-CHLOROBENZOYL)AMINO)CARBOTHIOYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H17ClN2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.865
Numéro MDL:
Autres remarques