Documents
R565466
ISOPROPYL ((4-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDROCYCLOPENTA(C)CHROMEN-7-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H18O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.33
Numéro MDL:
Autres remarques