Principaux documents
R564567
DIETHYL 5-((3-(4-METHOXYPHENYL)ACRYLOYL)AMINO)-3-ME-2,4-THIOPHENEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H23NO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
417.485
Numéro MDL:
Autres remarques