Principaux documents
R552666
N-(4-CL-BENZYLIDENE)-N'-(4-(3,4-DIMETHOXY-PH)-3H-THIAZOL-2-YLIDENE)-HYDRAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16ClN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.864
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.