Principaux documents
R552135
2-{[(5,6-DIMETHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]ACETYL}-N-PHENYLHYDRAZINECARBOTHIOAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19N5OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
385.513
Numéro MDL:
Autres remarques