Principaux documents
R549363
1-(2-CHLORO-ETHOXY)-2-METHOXY-BENZENE
AldrichCPR
R549363-50MG
158,00 €
158,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
R549363-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H11ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.64
Numéro MDL:
158,00 €