Key Documents
R548472
DIMETHYL-DITHIOCARBAMIC ACID 5-HYDROXY-4-OXO-4H-PYRAN-2-YLMETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H11NO3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.321
Numéro MDL:
Autres remarques