Principaux documents
R545473
3-((2,4-DIHYDROXY-BENZYLIDENE)-AMINO)-BENZAMIDE
AldrichCPR
R545473-25MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Changer de vue
R545473-25MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H12N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.263
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le01 juin 2025