R544698
3-CHLORO-5-PHENYL-7-(TRIFLUOROMETHYL)-N-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]PYRAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H11ClF6N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
484.791
Numéro MDL:
Autres remarques