Principaux documents
R544434
DIETHYL 5-({[5-(4-METHOXYPHENYL)-7-(TRIFLUOROMETHYL)PYRAZOLO[1,5-A]PYRIMIDIN-2-YL]CARBONYL}AMINO)-3-METHYL-2,4-THIOPHENEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H23F3N4O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
576.556
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.