Principaux documents
R543950
6-BROMO-PYRAZOLO(1,5-A)PYRIMIDINE-2-CARBOXYLIC ACID (5-BROMO-PYRIDIN-2-YL)-AMIDE
AldrichCPR
25MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
25MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H7Br2N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
397.03
Numéro MDL:
29,00 €