Documents
R540609
1-(2-OXO-2-THIOPHEN-2-YL-ETHYL)-4-THIOPHEN-2-YL-PYRIMIDIN-1-IUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11BrN2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.289
Numéro MDL:
Autres remarques