Principaux documents
R537799
4-(BENZOYLOXY)-6,7-DIMETHYL-5,8-DIOXO-5,8-DIHYDRO-1-NAPHTHALENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H18O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.43
Numéro MDL:
Autres remarques