Principaux documents
R534609
4-BROMO-2-{(E)-[(2-HYDROXY-5-NITROPHENYL)IMINO]METHYL}PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H9BrN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.132
Numéro MDL:
Autres remarques