Principaux documents
R533238
(4-FLUORO-BENZYLIDENE)-NAPHTHALEN-2-YL-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H12FN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.29
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.