Key Documents
R533068
4-((4-CHLORO-BENZYLIDENE)-AMINO)-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H11ClN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.762
Numéro MDL:
Autres remarques