Principaux documents
R528277
N'-[(E)-(2,4-DIHYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21N5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
459.531
Numéro MDL:
Autres remarques