Principaux documents
R526290
2,6-DIMETHOXY-4-((E)-{[3-(3-METHYL-5-OXO-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)PROPANOYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL ACETATE
AldrichCPR
50MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H22N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.399
Numéro MDL:
29,00 €