Principaux documents
R523739
ACETIC ACID 2,3-DIACETOXY-5-((1-FURAN-2-YL-ET)-PYRIDIN-2-YL-CARBAMOYL)-PH ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H22N2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
466.452
Numéro MDL:
Autres remarques