Documents
R521493
6,7-DIMETHYL-4-OXA-TRICYCLO(4.3.0.0(3,7))NONANE-3-CARBOXYLIC ACID PHENYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H21NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.362
Numéro MDL:
Autres remarques