Key Documents
R519782
N-AZEPAN-2-YLIDENE-N'-(1-(3-NITRO-PHENYL)-ETHYLIDENE)-HYDRAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H18N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.325
Numéro MDL:
Autres remarques