Documents
R519456
2-(4-BROMOPHENYL)-2-HYDROXY-1-PHENYL-2,3,6,7-TETRAHYDRO-5H-IMIDAZO[2,1-B][1,3]THIAZIN-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18Br2N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
470.229
Numéro MDL:
Autres remarques