Documents
R515817
{[3-(3,4-DIHYDRO-2H-1,5-BENZODIOXEPIN-7-YL)-2-METHYL-4-OXO-4H-CHROMEN-7-YL]OXY}ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H18O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.373
Numéro MDL:
Autres remarques