Principaux documents
R515221
6-CHLORO-2-(2,3-DIHYDRO-BENZO(1,4)DIOXIN-6-YL)-CHROMEN-4-ONE OXIME
AldrichCPR
10MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Changer de vue
10MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H12ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.742
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le30 mai 2025