Principaux documents
R513741
3-BENZO(1,3)DIOXOL-5-YL-6-ETHYL-7-HYDROXY-2-METHYL-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.336
Numéro MDL:
Autres remarques