Principaux documents
R512605
3,6-DICHLORO-4-METHYL-2-OXO-2H-CHROMEN-7-YL (2S)-2-[(TERT-BUTOXYCARBONYL)AMINO]PROPANOATE
AldrichCPR
10MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025
Changer de vue
10MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H19Cl2NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.261
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025