Principaux documents
R511870
3-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-6-YL)-4-OXO-4H-CHROMEN-7-YL (2S)-2-[(TERT-BUTOXYCARBONYL)AMINO]-3-METHYLBUTANOATE
AldrichCPR
10MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
10MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C27H29NO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
495.534
Numéro MDL:
29,00 €