Principaux documents
R507768
N-(4-BENZYLOXY-PHENYL)-3-(4-METHOXY-PHENYL)-ACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H21NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.429
Numéro MDL:
Autres remarques