Principaux documents
R503576
6-HEXYL-7-(2-OXO-2-PHENYL-ETHOXY)-4-PHENYL-CHROMEN-2-ONE
AldrichCPR
10MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le10 mai 2025
Changer de vue
10MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C29H28O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.544
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le10 mai 2025