Documents
R499684
2-(2-BIPHENYL-4-YL-2-OXO-ETHYLSULFANYL)-3-ET-3H-QUINAZOLIN-4-ONE, HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21BrN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
481.415
Numéro MDL:
Autres remarques