Principaux documents
R496065
N,N'-DI-PYRIDIN-2-YL-BENZENE-1,2-DIAMINE
AldrichCPR
10MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le29 mars 2025
Changer de vue
10MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H14N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.317
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le29 mars 2025