R484105
ETHYL (2E)-2-[4-(DIETHYLAMINO)BENZYLIDENE]-7-METHYL-3-OXO-5-PHENYL-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H29N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
475.614
Numéro MDL:
Autres remarques